Learn More
Chlorure de cuivre(II), anhydre, 99 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10563951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10563951 250 g Flacon en plastique 250g
10711101 1 kg Flacon en plastique 1kg
10723724 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10563951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206532500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7447-39-4 | Cl2Cu | 134.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-39-4
Formule moléculaire Cl2Cu
Poids moléculaire (g/mol) 134.45
Numéro MDL MFCD00010972
Spécification
Point d’ébullition 993.0°C
Nom chimique ou matériau Copper(II) Chloride, Anhydrous
Point de fusion 498.0°C
Couleur Marron
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (CuCl2)
Formule linéaire CuCl2
Numéro UN UN 2802
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 10,106; 11,267; 13,152; 14,100
Merck Index 15, 2623
Synonyme Cupric Chloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Poids de la formule 134.45
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.