Learn More
Chlorure de cuivre(II) dihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606602 500 g Flacon en plastique 500g
10219683 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10606602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.35€
    53.65€ / 500g
    Économisez 9.70€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Formule moléculaire Cl2CuH4O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.48
Numéro MDL MFCD00149674
Clé InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
CID PubChem 61482
ChEBI CHEBI:86318
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) chloride dihydrate
Point de fusion 100.0°C
Note relative au nom Technical, 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Densité 2.54
Formule linéaire CuCl2·2H2O
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152
Merck Index 15, 2623
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in acetone and ethylacetate, slightly soluble in ether
Nom IUPAC dichlorocuivre dihydraté
Poids de la formule 170.48
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.