Learn More
Chlorure de cuivre(II) dihydraté, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15189263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15189263 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
10093650 100 g Flacon en plastique 100g
10519653 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15189263 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315280025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Formule moléculaire Cl2CuH4O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.48
Numéro MDL MFCD00149674
Clé InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
CID PubChem 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nom IUPAC dichlorocuivre dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) Chloride Dihydrate
Point de fusion 100.0°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Formule linéaire CuCl2·2H2O
Numéro UN UN 2802
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152
Merck Index 15,2623
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in acetone and ethylacetate, slightly soluble in ether
Poids de la formule 170.48
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Bouteille en plastique