Learn More
Chlorure de cuivre(II) dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10509190 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10509190 5 kg Récipient en plastique 5kg
11488133 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
10070060 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
10293560 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10509190 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/7920/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Formule moléculaire Cl2CuH4O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.48
Numéro MDL MFCD00149674
Clé InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de cuivre(2+) dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Point de fusion 598°C
Couleur Bleu-vert
pH 3.0 to 3.8
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 170.48g/mol
Conditionnement Récipient en plastique