Learn More
Dihydrate de chlorure de cuivre(II), qualité réactif, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15662150 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15662150 100 g Flacon poly 100g
15682150 500 g Flacon poly 500g
15672150 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15662150 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 221783100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Formule moléculaire Cl2CuH4O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.48
Numéro MDL MFCD00149674
Clé InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
CID PubChem 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nom IUPAC dichlorocuivre dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(Ii) Chloride Dihydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire CuCl2 · 2H2O
Numéro UN UN2802
Poids de la formule 170.48g/mol
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Densité Vapor Density: >1 (vs air)