Learn More
Chlorure de cuivre(II) dihydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(II) Chloride Dihydrate |
| CAS | 10125-13-0 |
| Quantité | 250 g |
| Formule moléculaire | Cl2Cu . 2H2O |
| Synonyme | Copper Chloride, Copper Chloride Dihydrate, Copper Dichloride Dihydrate, Cupric Chloride Dihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2 |
| SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu+2] |
| Nom IUPAC | dichlorocuivre dihydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.48 |