Learn More
Hydrate de chlorure de cuivre(II), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370959 5 g -
11340959 25 g 25g
11360959 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11370959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010698.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Copper(II) chloride hydrate promotes the hydrolysis of acetonides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Formule moléculaire Cl2CuH4O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.48
Numéro MDL MFCD00149674
Clé InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
CID PubChem 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nom IUPAC dichlorocuivre dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) chloride hydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
Couleur Bleu-vert
pH 3.0 to 3.8
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.510 g/mL
Numéro UN UN2802
Merck Index 14,2633
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 134.45 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic