Learn More
Copper(II) Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(II) Chloride |
| CAS | 7447-39-4 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | Cl2Cu |
| Synonyme | Copper Bichloride, Copper Chloride, Copper Dichloride, Copper(2+) Chloride, Copper(II) Chloride, Cupric Chloride, Cupric Dichloride, GBC 4L, NSC 165706 |
| Formule InChI | InChI=1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Cu]Cl |
| Nom IUPAC | dichlorocopper |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.45 |