Learn More
Fluorure de cuivre (II), anhydre, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347157
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. Quantité unitSize
11347157 10 g 10g
11337157 50 g 50g
2 options
Code produit. 11347157
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011489.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cathodes dans des cellules galvaniques non aqueuses et agent fluorescent à haute température
Cathodes in nonaqueous galvanic cells, high temp. fluorinating agent.Copper(II) fluoride is used in the preparation of fluorobenzene by reacting with benzene. It is also used in galvanic cells, high-temperature fluorinating agent and fluxing iron castings. Further, it is used as an efficient catalyst in Chan-Lam-Evans coupling reaction to synthesis the diaryl- ether compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-19-7
Numéro MDL MFCD00010977
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) fluoride
Point de fusion 950°C (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,2638
Informations sur la solubilité Solubility in water at 20° ≈ 4;7g/100mL
Poids de la formule 101.54
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.85 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) fluoride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper fluoride