Learn More
Fluorure de cuivre(II) dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312178
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312178 250 g 250g
11302178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013076.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Flux dans la fonte de fer gris
Copper(II) fluoride can also be used to form fluorobenzene from benzene, hydrochloric acid and oxygen. Using a metal fluoride that can successfully oxidize with a methyl bond. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-88-1
Formule moléculaire CuF2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Numéro MDL MFCD00010977
Clé InChI CTRICEWDSISGPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cupric fluoride dihydrate, unii-3a38pc42e9, copper ii fluoride dihydrate, copper difluoride, dihydrate, cupric fluoride dihydrate mi, copper fluoride cuf2 , dihydrate, acmc-1bwnw, copper 2+ dihydrate difluoride, copper 2+ ion dihydrate difluoride
CID PubChem 24884278
Nom IUPAC copper(2+) dihydrate difluoride
SMILES O.O.[F-].[F-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) fluoride dihydrate
Point de fusion >130°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,2638
Informations sur la solubilité Slightly soluble in cold water, hydrolyzes to oxyfluoride in hot water
Poids de la formule 137.57 (101.54 Anhydrous)
Odeur Odorless
Densité 2.934 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) fluoride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) fluoridedihydrate