Learn More
Hydrate de fluorure de cuivre(II), Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372098
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372098 10 g 10g
11382098 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013001.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 13454-88-1 | CuF2H4O2 | 137.57 g/mol
Copper(II) fluoride hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-88-1
Formule moléculaire CuF2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Numéro MDL MFCD00010977
Clé InChI CTRICEWDSISGPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cupric fluoride dihydrate, unii-3a38pc42e9, copper ii fluoride dihydrate, copper difluoride, dihydrate, cupric fluoride dihydrate mi, copper fluoride cuf2 , dihydrate, acmc-1bwnw, copper 2+ dihydrate difluoride, copper 2+ ion dihydrate difluoride
CID PubChem 24884278
SMILES O.O.[F-].[F-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) fluoride hydrate
Point de fusion >130°C (decomposition)
Couleur Bleu
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,2638
Nom IUPAC cuivre ; difluorure ; dihydrate
Poids de la formule 101.54 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.934g/mL