Learn More
Hydroxyde de cuivre(II), tech. 94 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362988 500 g 500g
11352988 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032733.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisé comme matière première dans la fabrication de produits chimiques et de catalyseurs.
Used as a raw material in chemical processing and catalyst manufacturing. Copper(II) hydroxide is used as ceramic colorant. In organic synthesis, it is used as a catalyst to prepare 1-((2-aminoethyl)amino)anthraquinone, 1-amino-4-((2-aminoethyl)amino)anthraquinone by reacting with 1-bromoanthraquinone or 1-amino-4-bromoanthraquinone respectively. It is involved in the synthesis of benzoic acid and octanoic acid. It is used as a precursor in the production of rayon, battery electrodes and other copper salts It is also used as a dye mordant, paper colorant, pigment and feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20427-59-2
Formule moléculaire H2CuO2
Numéro MDL MFCD00010968
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) hydroxide
Couleur Bleu
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 94%
Informations sur la solubilité Slightly soluble in waterSoluble in acids,ammonium hydroxide,dilute hydrochloric acid,concentrated alkali and potassium cyanide. Insoluble in water,ethanol,and acetone.
Poids de la formule 97.55
Qualité Technique
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Blue powder
Densité 3.4 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper hydroxide