Learn More
Nitrate de cuivre(II) hémi(pentahydraté), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427866
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11427866 250 g -
11417866 1000 g -
11437866 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14004.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19004-19-4 | CuN2O6·2.5H2O
Le nitrate de cuivre(II) hémi(pentahydraté) est utilisé pour le couplage oxydatif catalytique du 2,6-diméthylphénol afin de produire un polymère qui est un matériau d’ingénierie important. Ses solutions sont utilisées dans les textiles et les agents de polissage d’autres métaux. Il est couramment employé dans les laboratoires scolaires pour démontrer les réactions chimiques des cellules voltaïques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de cuivre(II) hemi(pentahydraté) est utilisé pour le couplage catalytique par oxydation du 2,6-diméthylphénol afin de produire un matériau d’ingénierie majeur : le polymère.Ses solutions sont utilisées dans les textiles et les agents de polissage d’autres métaux.Il est couramment employé dans les laboratoires scolaires pour démontrer les réactions chimiques des cellules voltaïques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’ammoniac et l’éthanol
Remarques
Incompatibles avec les agents réducteurs, les matières organiques et les poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19004-19-4
Formule moléculaire CuN2O6·2.5H2O
Numéro MDL MFCD00149671
Synonyme dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Spécification
Point d’ébullition 170°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Point de fusion ∼115°C
Quantité 250 g
Formule linéaire Cu(NO3)2·2.5H2O
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,2643
Informations sur la solubilité Soluble in water,ammonia and ethanol
Poids de la formule 232.59 (187.55 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.32
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P211-Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)