Learn More
Nitrate de cuivre(II) hémi(pentahydraté), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304549
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11304549 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11304549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14004.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le nitrate de cuivre(II) hémi(pentahydraté) est utilisé pour le couplage oxydatif catalytique du 2,6-diméthylphénol afin de produire un polymère qui est un matériau d’ingénierie important. Ses solutions sont utilisées dans les textiles et les agents de polissage d’autres métaux. Il est couramment employé dans les laboratoires scolaires pour démontrer les réactions chimiques des cellules voltaïques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de cuivre(II) hemi(pentahydraté) est utilisé pour le couplage catalytique par oxydation du 2,6-diméthylphénol afin de produire un matériau d’ingénierie majeur : le polymère.Ses solutions sont utilisées dans les textiles et les agents de polissage d’autres métaux.Il est couramment employé dans les laboratoires scolaires pour démontrer les réactions chimiques des cellules voltaïques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’ammoniac et l’éthanol
Remarques
Incompatibles avec les agents réducteurs, les matières organiques et les poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 170°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Point de fusion ∼115°C
CAS 19004-19-4
Quantité 500 g
Formule moléculaire Cu2H10N4O17
Formule linéaire Cu(NO3)2·2.5 H2O
Numéro MDL MFCD00149671
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,2643
Synonyme dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,ammonia and ethanol
Clé InChI IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC tétranitrate pentahydraté de dicuivre(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 465.18
Poids de la formule 232.59 (187.55 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.32