Learn More
Hemi(pentahydraté) de nitrate de cuivre(II), Honeywell Fluka™
Code produit 15691200 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15691200 500 g 500g
15671200 1 kg 1kg
15681200 2.5 kg 2.50kg
15601210 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15691200 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 12837500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
≥ 98 %≥, 26 % de base Cu
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19004-19-4
Numéro MDL MFCD02253001
Synonyme dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate)
Quantité 500 g
Formule linéaire Cu(NO3)2 · 2.5H2O
Numéro UN 3085
Poids de la formule 232.59g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Bouteille en plastique