Learn More
Nitrate de cuivre(II) trihydraté, + 95 %, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 11498133 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498133 250 g 250g
10796471 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498133 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/8080/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10031-43-3
Formule moléculaire CuN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 187.55
Numéro MDL 149671
Clé InChI XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC copper(2+) dinitrate
SMILES [Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point de fusion 114°C
Couleur Bleu
pH 4
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 241.6g/mol
Conditionnement Cuve en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) nitrate,trihydrate (1:2:3),Cupric nitrate