Learn More
Copper(II) Nitrate Trihydrate, 98.0 to 103% (RT), Honeywell™
Code produit 15626030 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15626030 250 g Flacon poly 250g
15616030 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15626030 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 61197250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10031-43-3
Formule moléculaire CuH6N2O9
Poids moléculaire (g/mol) 241.599
Numéro MDL MFCD00149671
Clé InChI SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
CID PubChem 9837674
Nom IUPAC Dinitrate de cuivre trihydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) nitrate trihydrate
Point de fusion >114°C
Couleur Bleu-vert
pH 3.5 to 4.5
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire Cu(NO3)2 · 3H2O
Numéro UN UN1477
Poids de la formule 241.6g/mol
Pourcentage de pureté 98.0 to 103% (RT)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.05g/cm3