Learn More
Nitrate de cuivre(II) trihydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10124790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10124790 100 g Flacon en plastique 100g
10592031 5 g Flacon en verre 5g
10134790 500 g Flacon en plastique 500g
10276973 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10124790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.40€
    28.65€ / 100g
    Économisez 3.75€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10031-43-3 | CuN2O6·3H2O | 241.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-43-3
Numéro MDL MFCD00149671
Clé InChI SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
CID PubChem 9837674
Nom IUPAC Dinitrate de cuivre trihydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) nitrate trihydrate
Point de fusion 114.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Marron à crème
Forme physique Poudre fine
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 104% (Iodometry)
Formule moléculaire CuN2O6·3H2O
Formule linéaire Cu(NO3)2·3H2O
Fieser 17,366
Merck Index 15, 2633
Informations sur la solubilité Solubility in water: 267 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol, practically insoluble in ethyl acetate
Poids moléculaire (g/mol) 241.6
Poids de la formule 241.6
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.