Learn More
Oxyde de cuivre(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10442201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10442201 500 g Flacon en plastique 500g
10592791 25 g Flacon en verre 25g
10300694 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10442201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197445000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-38-0
Formule moléculaire CuO
Poids moléculaire (g/mol) 79.55
Numéro MDL MFCD00010979
Clé InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
CID PubChem 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) oxide
Point de fusion 1326.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Iodometry)
Formule linéaire CuO
Merck Index 15, 2636
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC oxycuivre
Poids de la formule 79.54
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'éliminat.