Learn More
Copper(Ii) Oxide, 98%, Honeywell Fluka™
Code produit 15671870 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15671870 25 g Flacon poly 25g
15691870 500 g Flacon poly 500g
15681870 2 kg Flacon poly 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15671870 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 20884125G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Powder, <10 μm, 98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-38-0
Formule moléculaire CuO
Poids moléculaire (g/mol) 79.55
Numéro MDL MFCD00010979
Clé InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
CID PubChem 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(Ii) Oxide
Point de fusion 1336°C
Couleur Noir à gris
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Nom IUPAC oxycuivre
Poids de la formule 79.55g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon poly
Densité 6.450g/cu.cm