Learn More
Oxyde de cuivre(II), + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10750921 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10750921 100 g Flacon en plastique 100g
10076183 500 g Flacon en plastique 500g
10016143 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10750921 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221281000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-38-0
Formule moléculaire CuO
Poids moléculaire (g/mol) 79.55
Numéro MDL MFCD00010979
Clé InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
CID PubChem 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) oxide
Point de fusion 1326.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire CuO
Fieser 04,108; 05,161
Merck Index 15, 2636
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC oxycuivre
Poids de la formule 79.54
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'éliminat.