Learn More
Oxyde de cuivre(II), ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347628
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 11347628
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033307.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Copper(II) oxide is used as an adsorbent and absorbent, pigment, antifouling agent, wood preservative, optical glass polishing agent, welding flux for bronze materials, agricultural chemical and abrasive. It is used in the preparation of intermediates, oxidizing/reducing agents, surface treating agents and process regulators. It finds use in the manufacture of rayon, phosphors and dry battery cells. It serves as a catalyst in certain chemical reactions of industrial importance. It is also employed in chemical sensors and superconducting materials. Hazardous materials like cyanides, dioxins and halogenated hydrocarbons can be disposed through oxidation with copper oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-38-0
Formule moléculaire CuO
Poids moléculaire (g/mol) 79.55
Numéro MDL MFCD00010979
Clé InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
CID PubChem 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) oxide
Point de fusion 1326°C
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in dilute acids,alkali cyanides and ammonium carbonate solution.
Nom IUPAC oxycuivre
Poids de la formule 79.55
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 2.63
Aspect Black powder
Densité 6.3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper oxide