Learn More
Oxyde de cuivre(II), certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical
Code produit 11473663 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473663 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11473663 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/8360/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Point de fusion 1326°C
CAS 1317-38-0
Couleur Noir
pH 7
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Formule moléculaire CuO
Numéro MDL MFCD00010979
Clé InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[Cu++]
Nom IUPAC oxydide de cuivre(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 79.55
Poids de la formule 79.54g/mol
Conditionnement Récipient en plastique