Learn More
Oxyde de cuivre(II), nanopoudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479850 10 g 10g
11489850 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479850 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044663.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Copper(II) oxide nanopowder is used as a burning rate catalyst in rocket propellant, which enhances the the homogeneous propellant burning rate, lower pressure index. It can act as a catalyst used in superconducting materials, thermoelectric materials, sensing materials, glass and ceramics. It plays a vital role in photoconductive and photothermal applications. It is also used in ceramic resistors, magnetic storage media, gas sensors, near-infrared tilters, semiconductors, solar energy transformation and high-tech superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-38-0
Formule moléculaire CuO
Poids moléculaire (g/mol) 79.55
Numéro MDL MFCD00010979
Clé InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
CID PubChem 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper (II) oxide
Point de fusion 1326°C
Couleur Noir
Forme physique Nanopoudre
Quantité 10 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2646
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water,and alcohol. Soluble in dilute acids,alkali cyanides,and ammonium carbonate solution.
Nom IUPAC oxycuivre
Poids de la formule 79.55
Odeur Odorless
Indice de réfraction 2.63
Densité 6.3 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) oxide, nanopowder
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper oxide