Learn More
Oxyde de cuivre(II), TRC
Code produit 30135099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135099 50 g 50g
30137857 25 g 25g
30011741 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135099 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC68535050G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-38-0
Formule moléculaire CuO
Poids moléculaire (g/mol) 79.55
Synonyme BYK-LP x 20704, Banacobru OL, Black copper oxide, C.I. 77403, C.I. Pigment Black 15, Coopers Permatrace Copper, Copacaps, Copinox Lamb, Copper Brown, Copper monooxide, Copper monoxide, Copper monoxide (CuO), Copper oxide, Copper oxide (Cu4O4), Copper(2+) oxide, Copper(II) oxide, Copper(II) oxide (CuO), Copporal, Cupric oxide, ET, N 120, N 120 (oxide), N 520, NSC 83537, NanoActive CuO, NanoArc U 1102DBE, Nanotek CuO, Nanotek CuO-C, YC
Nom IUPAC oxycuivre
SMILES O=[Cu]
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper(II) oxide
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/Cu.O
Poids de la formule 78.9245