Learn More
Oxyde de cuivre (II), pur, sous forme de fil, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| pH | 7 |
| Point de fusion | 1326°C |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Copper(II) oxide
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .