Learn More
Perchlorate de cuivre(II) hexahydraté, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit 11428430
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428430 10 g 10g
11408430 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428430 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044319.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-46-9
Formule moléculaire Cl2CuH12O14
Poids moléculaire (g/mol) 370.528
Numéro MDL MFCD00149666
Clé InChI NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
CID PubChem 12846356
Nom IUPAC cuivre ; diperchlorate ; hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper (II) perchlorate hexahydrate
Point de fusion 82°C
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1481
Merck Index 14,2647
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol. Very soluble in ethyl alcohol and acetone.
Poids de la formule 370.53 (262.44 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.505
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.23 g/mL