Learn More
Phosphate de cuivre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345079 500 g 500g
11335079 100 g 100g
11325079 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11345079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17360.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7798-23-4 | Cu3O8P2 | 380.578 g/mol
Copper(II) phosphate is used as organic catalyst, fertilizer, emulsifier, corrosion inhibitor for phosphoric acid, metal protectant, and animal feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de cuivre(II) sert de catalyseur organique, d’engrais, d’émulsifiant, d’inhibiteur de corrosion pour l’acide phosphorique, d’agent de protection métallique et d’additif pour l’alimentation animale.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et l’éthanol. Soluble dans l’ammoniac, l’hydroxyde d’ammonium, l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases fortes, les métaux, les métaux alcalins et les métaux en poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7798-23-4
Formule moléculaire Cu3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 380.578
Numéro MDL MFCD00036268
Clé InChI GQDHEYWVLBJKBA-UHFFFAOYSA-H
Synonyme copper ii phosphate, cupric phosphate, unii-n8np6fr80r, tricopper bis orthophosphate, n8np6fr80r, copper phosphate cu3 po4 2, copper phosphate 3:2, hsdb 267, cupric phosphate cu3 po4 2, phosphoric acid, copper 2+ salt
CID PubChem 86469
Nom IUPAC tricoper;diphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) phosphate
Point de fusion >300°C
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Formule linéaire Cu3(PO4)2
Merck Index 14,2648
Informations sur la solubilité Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia,ammonium hydroxide,acetone.
Poids de la formule 380.58
Pourcentage de pureté 98%