Learn More
Solution de sulfate de cuivre(II), 6,24 %, bleue, Chem-Lab
Description
Le sulfate de cuivre(II) est un composé inorganique. La forme pentahydratée est le sel le plus fréquemment rencontré (couleur bleu vif). Il se dissout exothermiquement dans l’eau. Il s’agit d’un réactif de laboratoire commun.
Spécification
Spécification
| CAS | 7758-99-8 |
| Couleur | Bleu |
| Quantité | 100 mL |
| Densité | 1.01g/mL |
| Formule moléculaire | CuH10O9S |
| Numéro MDL | MFCD00149681 |
| Synonyme | copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Clé InChI | JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium dichromate 0.167 mol/l
- Attention||Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium dichromate