Learn More
Sulfate de cuivre(II), + de 98 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10174260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10174260 100 g Flacon en verre 100g
10450091 500 g Flacon en verre 500g
11994231 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10174260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.10€
    30.65€ / 100g
    Économisez 5.45€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire CuO4S
Poids moléculaire (g/mol) 159.6
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nom IUPAC sulfate de cuivre
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate
Point de fusion 200.0°C
Couleur Gris à vert
Forme physique Poudre fine
Quantité 100 g
Perte à la dessiccation 1% (300°C) max.
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodometry)
Formule linéaire CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Merck Index 15,2643
Informations sur la solubilité Solubility in water: 203g/L (20°C).
Poids de la formule 159.6
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric sulfate