Learn More
Sulfate de cuivre(II), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471748 250 g 250g
11461748 1000 g 1000g
11481748 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13986.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.19€
    38.65€ / 250g
    Économisez 6.54€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sulfate de cuivre(II), 98 %, CuO4S, numéro CAS-7758-98-7, sulfate de cuivre 2+, sulfate de cuivre ii, pierre bleue, monosulfate de cuivre, sulfate de cuivre, trinagle, sulfate de cuivre, hylinec, sulfate de cuivre anhydre, sulfate de cuivre ii, anhydre, 1 000 g, CHEBI:23414, 3,6, classe de danger :9 ; Groupe d’emballage :III
Copper(II)sulfate is used in electroplating and in mining industries. It is used as a dehydrating agent for forming and manipulating acetal groups. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de cuivre(II) est utilisé pour la galvanoplastie et dans l’industrie minière. Il agit comme agent déshydratant pour former et manipuler des groupes acétaux. En chimie analytique, il est utilisé dans la solution de Fehling′ et la solution de Benedict′ pour mettre en évidence la présence de sucres réducteurs dans une solution. Également utilisé pour déterminer la présence de protéines dans le test du biuret.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les métaux, les métaux alcalins et les métaux en poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire CuO4S
Poids moléculaire (g/mol) 159.602
Numéro MDL MFCD00010981
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nom IUPAC sulfate de cuivre
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate
Point de fusion >560°C
Note relative au nom anhydrous
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.6
Formule linéaire CuSO4
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,2653
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 159.6
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) sulfate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, copper(2+) salt