Learn More
Copper(II) sulfate, Honeywell Fluka™
Code produit 15686030 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15686030 500 g 500g
15676030 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15686030 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 61230500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Puriss. p.a., anhydrous,≥99.0% (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire CuO4S
Poids moléculaire (g/mol) 159.602
Numéro MDL MFCD00010981
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nom IUPAC copper;sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate
Quantité 500 g
Formule linéaire CuSO4
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 159.61g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (RT)
Tension de vapeur 7.3 mmHg (25°C)
Densité 3.603g/mL at 25°C