Learn More
Sulfate de cuivre(ii), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15681220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15681220 6 x 250 g 6 pièces
15651220 250 g 250g
15641220 1 kg 1kg
15671220 6 x 1 kg 6 pièces
15661220 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15681220 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 128526X250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    307.03€ / 6 pièces
    Économisez 30.97€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss., anhydre, conforme aux normes analytiques de BP, Ph. eur., USP, 99 à 100,5 % (à base de substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire CuO4S
Poids moléculaire (g/mol) 159.602
Numéro MDL MFCD00010981
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nom IUPAC sulfate de cuivre
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(Ii) Sulfate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, USP
Forme physique Plein
Quantité 6 x 250 g
Tension de vapeur 7,3 mmHg (25 °C)
Densité 3,603 g/mL à 25 °C
Formule linéaire CuSO4
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 159.61
Pourcentage de pureté 99 à 100,5 % (basé sur une substance anhydre)
Qualité puriss.