Learn More
Hydrate de sulfate de cuivre(II), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Description
It is used as a catalyst in certain organic transformations like synthesis of ynamides. It is used in Fehling's solution and Benedict's solution for testing reducing sugars, in the Biuret reagent for testing proteins, and in combination with potassium permanganate for testing blood for anemia. It is used in the preparation of Cheshunt compound for horticulture. It finds use as a coloring ingredient in artworks, as an oxidant in combination with potassium permanganate for oxidizing primary alcohols, and as a mordant in dyeing. It is used to etch copper or zinc plates for intaglio print making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(II) sulfate hydrate |
| Note relative au nom | m.p. 30° -2H2O, 110° to4H2O, 250° anhydrous; 2.286 |
| Couleur | Bleu |
| Forme physique | Agrégats cristallins |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% (Metal basis) |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol and most of the organic solvents. |
| Poids de la formule | 159.60 (anhydrous) |
| Odeur | Odorless |
| Aspect | Blue crystalline aggregrates |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Copper(II) sulfate hydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) sulfate hydrate