Learn More
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, + de 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Godet en plastique
Conditionnement:
10kg
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702602 500 g Flacon en plastique -
10752212 3 kg Flacon en plastique 3kg
11914241 10 kg Godet en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10702602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423615000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.80€
    54.65€ / 500g
    Économisez 10.15€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-99-8
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL MFCD00149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
CID PubChem 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate pentahydrate
Point de fusion 110.0°C
Couleur Bleu
Forme physique Cristaux fins
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Iodometry)
Formule linéaire CuSO4·5H2O
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Merck Index 15,2643
Informations sur la solubilité Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in alcohol and glycerol, insoluble in ethanol
Nom IUPAC Sulfate de cuivre pentahydraté
Poids de la formule 249.68
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.