Learn More
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10731091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10731091 5 kg Bouteille en plastique 5kg
10246780 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10277593 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10731091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197730050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-99-8
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL MFCD00149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
CID PubChem 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nom IUPAC Sulfate de cuivre pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate pentahydrate
Point de fusion 110.0°C
Couleur Bleu
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire CuSO4·5H2O
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Merck Index 15, 2643
Informations sur la solubilité Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in alcohol and glycerol, insoluble in ethanol
Poids de la formule 249.68
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Bouteille en plastique