Learn More
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (cristalline [bleue]), Fisher BioReagents
Description
Flacon en verre ; 500g
Le sulfate de cuivre est adapté à l’utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper (II) Sulfate Pentahydrate |
| Point de fusion | 110°C |
| CAS | 7758-98-7, 7758-99-8 |
| Couleur | Bleu |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.0 to 102.0 % |
| Formule moléculaire | CuO4S |
| Merck Index | 15, 2643 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate