Learn More
Sulfate de cuivre(II) pentahydrate, Solstice
Code produit 16615803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 kg
Conditionnement:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16615803 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16615803 Fournisseur Fluka Code fournisseur 3129325KG
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate pentahydrate
Point de fusion 110 °C
CAS 7758-99-8
Couleur Bleu/vert
% max. CAS 1
pH 3,5 à 4,5
Quantité 25 kg
Formule moléculaire CuH10O9S
Formule linéaire CuSO4 · 5 H2O
Synonyme Blue Vitriol; Cupric sulfate pentahydrate; Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate de cuivre(2+) heptahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Qualité ACS
Densité 2,28 g/cm3 (20 °C)