Learn More
Pentahydrate de sulfate de cuivre(II), Puriss., adapté, conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number 15691210
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Puriss., adapté, conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate pentahydrate
Point de fusion 110°C (decomposition)(literature)
Note relative au nom Puriss., suitable for, Meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 kg
Formule linéaire CuSO4 · 5H2O
Numéro UN UN3077
Nom IUPAC copper(2+) pentahydrate sulfate
Poids de la formule 249.69
Qualité puriss.
Conditionnement Sachet en papier / poly
Tension de vapeur 7.3mmHg (25°C)
Densité 2.28 g/cm3