Learn More
Sulfate de cuivre(II) pentahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102 %, Solstice
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsBeskrivelse
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forme physique | Plein |
| Quantité | 1 kg |
| Tension de vapeur | 7,3 mmHg (25 °C) |
| Formule linéaire | CuSO4 · 5H2O |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de la formule | 249,69 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 à 102 % |
| Qualité | ACS/certifié pur |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper sulphate-5-hydrate
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?