Learn More
Sulfate de cuivre(II) pentahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102 %, Solstice
Code produit 15653380 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
50kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15653380 6 x 1 kg 6 pièces
15613380 100 g 100g
15633380 500 g 500g
15623380 1 kg 1kg
15643380 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15653380 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 312936X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    613.48€ / 6 pièces
    Économisez 61.52€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99 à 102 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-99-8
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL MFCD00149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
CID PubChem 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nom IUPAC Sulfate de cuivre pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forme physique Cristalline
Quantité 6 x 1 kg
Tension de vapeur 7,3 mmHg (25 °C)
Formule linéaire CuSO4 · 5H2O
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 249.69
Pourcentage de pureté 99 à 102 %
Qualité ACS/certifié pur