Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(II) sulfate solution |
| Note relative au nom | 4 % (withv), prepared from copper (II) sulfate pentahydrate |
| CAS | 7758-98-7 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 25 mL |
| Formule moléculaire | CuO4S |
| Numéro MDL | MFCD00010981 |
| Numéro UN | UN3082 |
| Synonyme | copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle |
| Clé InChI | ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L |
| Afficher plus |