Learn More
Solution de sulfate de cuivre(II), volumetrique, 0,1 M CuSO4, Solstice
Code produit 15674840 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15674840 6 x 1 L 6 pièces
15664840 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15674840 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 351856X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00€
    731.02€ / 6 pièces
    Économisez 73.98€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-04-2027
Ajouter au panier
Volumétrique, 0,1 M de CuSO4
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-98-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire CuO4S
Poids moléculaire (g/mol) 159.602
Numéro MDL MFCD00010981
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nom IUPAC sulfate de cuivre
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Point d’ébullition >100 °C
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate solution
Note relative au nom Volumetrique, 0,1 M CuSO4
% min. CAS ≥90.0000%, ≥0.2500%
% max. CAS ≤100.0000%, <2.5000%
Forme physique Liquide
Quantité 6 x 1 L
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.02 g/cm3
Numéro UN UN3082
Poids de la formule 159.61
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M CuSO4