Learn More
Sulfate de cuivre(II), TRC
Code produit 30136363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136363 10 g 10g
30134727 5 g 5g
30004318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136363 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC72504010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire Cu . O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 159.61
Synonyme Cupric sulfate, Copper(2+) sulfate (1:1) (ACI), Baijunling, Black blue stone, Blue Copper, Blue stone, Blue vitriol, Bluestone, Copper monosulfate, Copper sulfate, Copper sulfate (1:1), Copper sulfate (CuSO4), Copper(2+) sulfate, Copper(II) sulfate, Cuivrol, Cupric sulfate anhydrous, Copper (II) sulphate anhydrous, Cupric sulphate, CuPRiX20, Delcup, EarthTec, Hylinec, Incracide 10A, Incracide E 51, MAC 570, Mastercop, Monocopper sulfate, Reducer Cu, Roman vitriol, Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1), Sulfuric acid, monocopper(1+) salt, Upinorg, XWHGS 005
Nom IUPAC sulfate de cuivre
SMILES [Cu+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper sulfate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Poids de la formule 158.8813