Learn More
Sulfure de cuivre(II), ultra sec, 99,98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387867 10 g 10g
11377867 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014300.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1317-40-4 | CuS | 95.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-40-4
Formule moléculaire CuS
Poids moléculaire (g/mol) 95.61
Numéro MDL MFCD00016066
Clé InChI OMZSGWSJDCOLKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper ii sulfide, copper monosulfide, cupric sulfide, copper sulfide, copper blue, copper sulphide, oil blue, covellite, copper 2+ sulfide, horace vernet's blue
CID PubChem 14831
SMILES [S--].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfide
Point de fusion 220°C (decomposition)
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,2965
Nom IUPAC cuivre sulfanylidène
Poids de la formule 95.6
Pourcentage de pureté 99.98%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.45
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 3.9 g/mL to 4.6 g/mL