Learn More
Trifluorométhanesulfonate de cuivre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10536782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10536782
Marque: Thermo Scientific Acros 405420050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34946-82-2 | C2CuF6O6S2 | 361.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 34946-82-2
Formule moléculaire C2CuF6O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 361.69
Numéro MDL MFCD00077492
Clé InChI GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper; trifluoromethanesulfonic acid
CID PubChem 45051791
Nom IUPAC cuivre ;acide trifluorométhanesulfonique
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Couleur Bleu à blanc ou gris
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3SO3)2Cu
Quantité 5 g
Fieser 07,76; 08,126; 10,110; 14,102
Poids de la formule 361.69
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado