Learn More
Solution étalon de cuivre ISE, Mettler Toledo™
Code produit 11957521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11957521 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11957521 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51344774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    157.39€ / 500mL
    Économisez 17.61€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Description ISE standard cu 1000 mg/L, 500 mL
Conditionnement 500 ml
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Quantité 500 mL