Learn More
Norme isotopique du cuivre : Cu @ 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Cu-65)
Code produit 30314759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30314759 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314759 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLIS65CU50
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper-65
CAS 14119-06-3
Noms d’analytes ou de composants Copper-65
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 65 Cu
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Synonyme 65 Cu
Type de solution Solution unique
SMILES [65 Cu]
Élément Cu
Nom IUPAC cuivre-65
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 64.93
Quantité 50 mL
Poids de la formule 64.9278