Learn More
Fil de nickel manganèse cuivre, 0,1 mm (0,004 po) de diamètre
Click to view available options
Quantité:
100 m
500 m
Conditionnement:
100m
500m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper Manganese Nickel wire |
| Note relative au nom | 0.1mm (0.004 in.) dia. |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Cu:Mn:Ni; 84:12:4 wt% |
| Quantité | 100 m |
| Poids | ≈0.066g/m |
| Forme | Fil, ≈0,066 g/m |
| Numéro MDL | MFCD01866121 |
| Synonyme | Manganin™ |