Learn More
Fil de nickel et cuivre, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369378
Click to view available options
Quantité:
100 m
500 m
Conditionnement:
100m
500m
Code produit. 11369378
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043271.H4
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper Nickel wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Cu:Ni 55:45 wt%
Quantité 100 m
Poids ≈0.44g/m
Forme Câble
Numéro MDL MFCD00801098